Learn More
Chlorure d’hexaamminecobalt(III), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
21.21€ - 128.64€
Identifiants chimiques
CAS | 10534-89-1 |
---|---|
Formule moléculaire | H18Cl3CoN6 |
Poids moléculaire (g/mol) | 267.47 |
Numéro MDL | MFCD00036304 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10782582
|
Thermo Scientific Acros
405310050 |
5 g | Flacon en verre |
21.21€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10442761
|
Thermo Scientific Acros
405310250 |
25 g | Flacon en verre |
50.65€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10422975
|
Thermo Scientific Acros
405311000 |
100 g | Flacon en verre |
128.64€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
10534-89-1 | |
H18Cl3CoN6 | |
267.47 | |
MFCD00036304 |
Spécification
Hexaamminecobalt(III) chloride | |
10534-89-1 | |
98.5% min. (Argentometry) | |
[Co(NH3)6]Cl3 | |
15, 4710 | |
267.47 | |
99% |
217°C | |
Poudre | |
H18Cl3CoN6 | |
MFCD00036304 | |
Solubility in water: soluble | |
267.47 |
Sicherheit und Handhabung
Déclaration GHS H
Peut provoquer une réaction allergique cutanée.
Peut provoquer des symptômes allergiques ou d’asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Susceptible de provoquer le cancer en cas d’inhalation.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
Lorsque la ventilation du local est insuffisante, porter un équipement de protection respiratoire.
EN CAS D’INHALATION :Si la respiration est di
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 234-103-9
- Hexaamminecobalt(III) chloride
Signalwort
- Dangers
Gefahrenkategorie
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Gefahrenhinweis
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
Sicherheitshinweis
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Contient: Hexaamminecobalt(III) chloride
RUO – Research Use Only