Learn More
Chlorure d’hexaamminecobalt(III), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10422975
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10534-89-1
Formule moléculaire H18Cl3CoN6
Poids moléculaire (g/mol) 267.47
Numéro MDL MFCD00036304
Spécification
Nom chimique ou matériau Hexaamminecobalt(III) chloride
Point de fusion 217°C
Forme physique Poudre
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (Argentometry)
Formule linéaire [Co(NH3)6]Cl3
Merck Index 15, 4710
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 267.47
Pourcentage de pureté 99%