Learn More
Heptanophénone, 98+ %, Thermo Scientific™
14.60€ - 30.80€
Identifiants chimiques
CAS | 1671-75-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C13H18O |
Poids moléculaire (g/mol) | 190.29 |
Numéro MDL | MFCD00009539 |
Clé InChI | UXMQORVHJMUQFD-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | heptanophenone, 1-heptanone, 1-phenyl, n-heptanophenone, unii-kx07wp06jy, kx07wp06jy, enanthophenone, hexyl phenyl ketone, 1-phenyl-heptan-1-one, 1-phenyl-1-heptanone # |
CID PubChem | 74282 |
Nom IUPAC | 1-phénylheptan-1-one |
SMILES | CCCCCCC(=O)C1=CC=CC=C1 |
Description
Identifiants chimiques
1671-75-6 | |
190.29 | |
UXMQORVHJMUQFD-UHFFFAOYSA-N | |
74282 | |
CCCCCCC(=O)C1=CC=CC=C1 |
C13H18O | |
MFCD00009539 | |
heptanophenone, 1-heptanone, 1-phenyl, n-heptanophenone, unii-kx07wp06jy, kx07wp06jy, enanthophenone, hexyl phenyl ketone, 1-phenyl-heptan-1-one, 1-phenyl-1-heptanone # | |
1-phénylheptan-1-one |
Spécification
Heptanophenone | |
1671-75-6 | |
Jaune | |
155°C (15.0 mmHg) | |
Authentic | |
C13H18O | |
1.5050 to 1.508 | |
0.94 | |
UXMQORVHJMUQFD-UHFFFAOYSA-N | |
1-phénylheptan-1-one | |
74282 | |
98+% |
98+% | |
17°C | |
0.9400g/mL | |
>110°C | |
98+% | |
C6H5CO(CH2)5CH3 | |
MFCD00009539 | |
heptanophenone, 1-heptanone, 1-phenyl, n-heptanophenone, unii-kx07wp06jy, kx07wp06jy, enanthophenone, hexyl phenyl ketone, 1-phenyl-heptan-1-one, 1-phenyl-1-heptanone # | |
CCCCCCC(=O)C1=CC=CC=C1 | |
190.29 | |
190.29 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 216-802-0
missing translation for 'tsca' : TSCA
Identifiant produit
- Heptanophenone
RUO – Research Use Only