Learn More
Heptanophénone, 98+ %, Thermo Scientific™
Code produit. 10551891
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Identifiants chimiques
CAS 1671-75-6
Formule moléculaire C13H18O
Poids moléculaire (g/mol) 190.29
Numéro MDL MFCD00009539
Clé InChI UXMQORVHJMUQFD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme heptanophenone, 1-heptanone, 1-phenyl, n-heptanophenone, unii-kx07wp06jy, kx07wp06jy, enanthophenone, hexyl phenyl ketone, 1-phenyl-heptan-1-one, 1-phenyl-1-heptanone #
CID PubChem 74282
Nom IUPAC 1-phénylheptan-1-one
SMILES CCCCCCC(=O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Heptanophenone
Note relative au nom 98+%
Point de fusion 17°C
Couleur Jaune
Densité 0.9400g/mL
Point d’ébullition 155°C (15.0 mmHg)
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 98+%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5CO(CH2)5CH3
Indice de réfraction 1.5050 to 1.508
Quantité 25 g
Gravité spécifique 0.94
Poids de la formule 190.29
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • Heptanophenone