Learn More
Heptane, 99%, Reagent Grade, Honeywell™
Reagent Grade, 99%
40.88€ - 5606.74€
Identifiants chimiques
CAS | 142-82-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H16 |
Poids moléculaire (g/mol) | 100.21 |
Numéro MDL | MFCD00009544 |
Clé InChI | IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | n-heptane, dipropylmethane, heptan, heptyl hydride, dipropyl methane, gettysolve-c, skellysolve c, heptanen, eptani, heptan polish |
CID PubChem | 8900 |
ChEBI | CHEBI:43098 |
Nom IUPAC | heptane |
SMILES | CCCCCCC |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15667900
|
Honeywell Research Chemicals
H2198-500ML |
500 mL | Glass Bottle | ||||||
15607900
|
Honeywell Research Chemicals
H2198-1L |
1 L | Glass Bottle | ||||||
15627900
|
Honeywell Research Chemicals
H2198-200L |
200 L | Metal Drum | ||||||
Description
- ≥95% for general laboratory use.
Identifiants chimiques
142-82-5 | |
100.21 | |
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N | |
8900 | |
heptane |
C7H16 | |
MFCD00009544 | |
n-heptane, dipropylmethane, heptan, heptyl hydride, dipropyl methane, gettysolve-c, skellysolve c, heptanen, eptani, heptan polish | |
CHEBI:43098 | |
CCCCCCC |
Spécification
Heptane | |
142-82-5 | |
C7H16 | |
MFCD00009544 | |
1730763 | |
0.003g/L in water at 0°C | |
CCCCCCC | |
100.21 | |
CHEBI:43098 | |
0.99 | |
98.2°C to 98.4°C (1000 hPa) | |
−4°C (24.8°F) | |
Characteristic | |
83mmHg (37.7°C), 40mmHg (20°C) |
-90.5°C | |
Colorless | |
CH3(CH2)5CH3 | |
UN1206 | |
n-heptane, dipropylmethane, heptan, heptyl hydride, dipropyl methane, gettysolve-c, skellysolve c, heptanen, eptani, heptan polish | |
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N | |
heptane | |
8900 | |
100.2g/mol | |
0.684g/mL at 25°C | |
0.07 | |
433°F | |
Liquid |
Sécurité et traitement
P210-P301 + P310-P331-P370 + P378-P403 + P235
missing translation for 'dotInformation' : class 3 - PG 2 - Heptanes
missing translation for 'rtecsNumber' : 205-563-8