Learn More
Heptane, 99 %, qualité réactif, Honeywell™
Code produit. 15607900
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
200 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Metal Drum
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Qualité réactif, 99%
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 142-82-5
Formule moléculaire C7H16
Poids moléculaire (g/mol) 100.21
Numéro MDL MFCD00009544
Clé InChI IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-heptane, dipropylmethane, heptan, heptyl hydride, dipropyl methane, gettysolve-c, skellysolve c, heptanen, eptani, heptan polish
CID PubChem 8900
ChEBI CHEBI:43098
Nom IUPAC heptane
SMILES CCCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Heptane
Point de fusion -90.5°C
Couleur Incolore
Densité 0.684g/mL at 25°C
Point d’ébullition 98.2°C to 98.4°C (1000 hPa)
Quantité 1 L
Limite d’explosion 0.07
Point d’éclair −4°C (24.8°F)
Température d’allumage 433°F
Odeur Characteristic
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Formule linéaire CH3(CH2)5CH3
Tension de vapeur 83mmHg (37.7°C), 40mmHg (20°C)
Numéro UN UN1206
Beilstein 1730763
Informations sur la solubilité 0.003g/L in water at 0°C
Poids de la formule 100.2g/mol
Pourcentage de pureté 0.99