Learn More
Anhydride heptafluorobutyrique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
51.20€ - 511.55€
Identifiants chimiques
CAS | 336-59-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C8F14O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 410.06 |
Numéro MDL | MFCD00000432 |
Clé InChI | UFFSXJKVKBQEHC-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | heptafluorobutyric anhydride, perfluorobutyric anhydride, hfba, heptafluorobutanoic anhydride, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutanoic anhydride, butanoic acid, heptafluoro-, anhydride, heptafluoro-n-butyric anhydride, heptafluorobutyric acid anhydride, butanoic acid, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro-, 1,1'-anhydride, heptafluorobutyric anhydride, for gc derivatization |
CID PubChem | 67643 |
ChEBI | CHEBI:39424 |
Nom IUPAC | 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutanoyl2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutanoate |
SMILES | FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(=O)OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11479622
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10744.06 |
5 g | N/A | ||||||
11489622
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10744.14 |
25 g | N/A | ||||||
11499622
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10744.22 |
100 g |
511.55€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Heptafluorobutyric anhydride is used as a derivatization reagent for gas chromatography - mass mass spectrometry analysis of the stereoisomer content of synthetic peptides. It is a GC derivatizing agent used to prepare volatile derivatives of amino acids and other biologically active compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsL’anhydride heptafluorobutyrique est utilisé comme réactif de dérivatisation pour la chromatographie en phase gazeuse – analyse par spectrométrie de masse de masse de la teneur en stéréoisomère des peptides synthétiques. Il s’agit d’un agent de dérivation GC utilisé pour préparer des dérivés volatils d’acides aminés et d’autres composés biologiquement actifs.
Solubilité
Miscible avec des solvants halogénés. Immiscible avec des solvants polaires.
Remarques
Incompatible avec l’air humide, l’eau, les agents oxydants forts, les acides forts et les bases fortes.
Identifiants chimiques
336-59-4 | |
410.06 | |
UFFSXJKVKBQEHC-UHFFFAOYSA-N | |
67643 | |
2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutanoyl2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutanoate |
C8F14O3 | |
MFCD00000432 | |
heptafluorobutyric anhydride, perfluorobutyric anhydride, hfba, heptafluorobutanoic anhydride, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutanoic anhydride, butanoic acid, heptafluoro-, anhydride, heptafluoro-n-butyric anhydride, heptafluorobutyric acid anhydride, butanoic acid, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro-, 1,1'-anhydride, heptafluorobutyric anhydride, for gc derivatization | |
CHEBI:39424 | |
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(=O)OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F |
Spécification
Heptafluorobutyric anhydride | |
-43°C | |
108°C to 110°C | |
C8F14O3 | |
1.287 | |
UN3265 | |
heptafluorobutyric anhydride, perfluorobutyric anhydride, hfba, heptafluorobutanoic anhydride, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutanoic anhydride, butanoic acid, heptafluoro-, anhydride, heptafluoro-n-butyric anhydride, heptafluorobutyric acid anhydride, butanoic acid, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro-, 1,1'-anhydride, heptafluorobutyric anhydride, for gc derivatization | |
UFFSXJKVKBQEHC-UHFFFAOYSA-N | |
2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutanoyl2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutanoate | |
67643 | |
410.06 |
336-59-4 | |
1.662 | |
Stench | |
(CF3CF2CF2CO)2O | |
MFCD00000432 | |
Moisture sensitive | |
Miscible with halogenated solvents. Immiscible with polar solvents. | |
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(=O)OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F | |
410.06 | |
CHEBI:39424 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque des lésions oculaires graves.
P260-P264b-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDE CORROSIF, ACIDE, ORGANIQUE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 206-410-8
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Heptafluorobutyric anhydride
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Heptafluorobutyric anhydride
RUO – Research Use Only