Learn More
Anhydride heptafluorobutyrique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11479622
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Heptafluorobutyric anhydride is used as a derivatization reagent for gas chromatography - mass mass spectrometry analysis of the stereoisomer content of synthetic peptides. It is a GC derivatizing agent used to prepare volatile derivatives of amino acids and other biologically active compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’anhydride heptafluorobutyrique est utilisé comme réactif de dérivatisation pour la chromatographie en phase gazeuse – analyse par spectrométrie de masse de masse de la teneur en stéréoisomère des peptides synthétiques. Il s’agit d’un agent de dérivation GC utilisé pour préparer des dérivés volatils d’acides aminés et d’autres composés biologiquement actifs.
Solubilité
Miscible avec des solvants halogénés. Immiscible avec des solvants polaires.
Remarques
Incompatible avec l’air humide, l’eau, les agents oxydants forts, les acides forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 336-59-4
Formule moléculaire C8F14O3
Poids moléculaire (g/mol) 410.06
Numéro MDL MFCD00000432
Clé InChI UFFSXJKVKBQEHC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme heptafluorobutyric anhydride, perfluorobutyric anhydride, hfba, heptafluorobutanoic anhydride, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutanoic anhydride, butanoic acid, heptafluoro-, anhydride, heptafluoro-n-butyric anhydride, heptafluorobutyric acid anhydride, butanoic acid, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro-, 1,1'-anhydride, heptafluorobutyric anhydride, for gc derivatization
CID PubChem 67643
ChEBI CHEBI:39424
Nom IUPAC 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutanoyl2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutanoate
SMILES FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(=O)OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Heptafluorobutyric anhydride
Point de fusion -43°C
Densité 1.662
Point d’ébullition 108°C to 110°C
Odeur Stench
Formule linéaire (CF3CF2CF2CO)2O
Indice de réfraction 1.287
Quantité 5 g
Numéro UN UN3265
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Miscible with halogenated solvents. Immiscible with polar solvents.
Poids de la formule 410.06
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Heptafluorobutyric anhydride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Heptafluorobutyric anhydride