Learn More
Acide heptafluorobutyrique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
63.32€ - 660.29€
Identifiants chimiques
CAS | 375-22-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C4HF7O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 214.04 |
Numéro MDL | MFCD00004171 |
Clé InChI | YPJUNDFVDDCYIH-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | heptafluorobutyric acid, perfluorobutyric acid, heptafluorobutanoic acid, perfluorobutanoic acid, butanoic acid, heptafluoro, heptafluoro-1-butanoic acid, perfluoropropanecarboxylic acid, butyric acid, heptafluoro, kyselina heptafluormaselna, kyselina heptafluormaselna czech |
CID PubChem | 9777 |
ChEBI | CHEBI:39426 |
Nom IUPAC | Acide 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutanoïque |
SMILES | C(=O)(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10771831
|
Thermo Scientific Acros
172800250 |
25 g | Flacon en verre |
63.32€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10772021
|
Thermo Scientific Acros
172801000 |
100 g | Flacon en verre |
175.88€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10639263
|
Thermo Scientific Acros
172805000 |
500 g | Flacon en verre |
660.29€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
375-22-4 | |
214.04 | |
YPJUNDFVDDCYIH-UHFFFAOYSA-N | |
9777 | |
Acide 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutanoïque |
C4HF7O2 | |
MFCD00004171 | |
heptafluorobutyric acid, perfluorobutyric acid, heptafluorobutanoic acid, perfluorobutanoic acid, butanoic acid, heptafluoro, heptafluoro-1-butanoic acid, perfluoropropanecarboxylic acid, butyric acid, heptafluoro, kyselina heptafluormaselna, kyselina heptafluormaselna czech | |
CHEBI:39426 | |
C(=O)(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)O |
Spécification
Heptafluorobutyric acid | |
-17.5°C | |
1.6400g/mL | |
Authentique | |
C4HF7O2 | |
1.3 | |
1.64 | |
Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in benzene and carbon tetrachloride, miscible with acetone, ether and petroleum ether, insoluble in carbon disulfide and mineral oil | |
C(=O)(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)O | |
214.04 | |
CHEBI:39426 | |
99% |
375-22-4 | |
Incolore à jaune | |
120.0°C (755.0 mmHg) | |
99% | |
CF3CF2CF2CO2H | |
MFCD00004171 | |
heptafluorobutyric acid, perfluorobutyric acid, heptafluorobutanoic acid, perfluorobutanoic acid, butanoic acid, heptafluoro, heptafluoro-1-butanoic acid, perfluoropropanecarboxylic acid, butyric acid, heptafluoro, kyselina heptafluormaselna, kyselina heptafluormaselna czech | |
YPJUNDFVDDCYIH-UHFFFAOYSA-N | |
Acide 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutanoïque | |
9777 | |
214.04 | |
Liquide |
Safety and Handling
Déclaration GHS H
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION :Rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 206-786-3
- Heptafluorobutyric acid
Signal Word
- Dangers
Hazard Category
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Hazard Statement
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Precautionary Statement
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.