Learn More
Acide heptafluorobutyrique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10639263
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 375-22-4
Formule moléculaire C4HF7O2
Poids moléculaire (g/mol) 214.04
Numéro MDL MFCD00004171
Clé InChI YPJUNDFVDDCYIH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme heptafluorobutyric acid, perfluorobutyric acid, heptafluorobutanoic acid, perfluorobutanoic acid, butanoic acid, heptafluoro, heptafluoro-1-butanoic acid, perfluoropropanecarboxylic acid, butyric acid, heptafluoro, kyselina heptafluormaselna, kyselina heptafluormaselna czech
CID PubChem 9777
ChEBI CHEBI:39426
Nom IUPAC Acide 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutanoïque
SMILES C(=O)(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Heptafluorobutyric acid
Point de fusion -17.5°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.6400g/mL
Point d’ébullition 120.0°C (755.0 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CF3CF2CF2CO2H
Indice de réfraction 1.3
Quantité 500 g
Gravité spécifique 1.64
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in benzene and carbon tetrachloride, miscible with acetone, ether and petroleum ether, insoluble in carbon disulfide and mineral oil
Poids de la formule 214.04
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Heptafluorobutyric acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Heptafluorobutyric acid