Learn More
HEPES, acide libre > 98 %, MP Biomedicals™
52.74€ - 2075.48€
Identifiants chimiques
CAS | 7365-45-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H18N2O4S |
Poids moléculaire (g/mol) | 238.30 |
Numéro MDL | MFCD00006158 |
Clé InChI | JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | hepes, 2-4-2-hydroxyethyl piperazin-1-yl ethanesulfonic acid, 4-2-hydroxyethyl-1-piperazineethanesulfonic acid, 1-piperazineethanesulfonic acid, 4-2-hydroxyethyl, monosodium salt, hepes, 4-2-hydroxyethyl piperazine-1-ethanesulfonic acid, unii-rww266ye9i, 4-2-hydroxyethyl-1-piperazineethane sulfonic acid, n-2-hydroxyethylpiperazine-n'-ethanesulfonate |
CID PubChem | 23831 |
ChEBI | CHEBI:42334 |
SMILES | OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11394379
|
MP Biomedicals
0210192625 |
25 g |
52.74€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11304389
|
MP Biomedicals
0210192650 |
50 g |
78.44€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11314389
|
MP Biomedicals
0210192680 |
100 g |
97.20€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11324389
|
MP Biomedicals
0210192683 |
250 g |
200.34€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11334389
|
MP Biomedicals
0210192690 |
500 g |
469.58€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11344389
|
MP Biomedicals
0210192691 |
1 kg |
630.70€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11354389
|
MP Biomedicals
0210192694 |
5 kg |
2075.48€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Identifiants chimiques
7365-45-9 | |
238.30 | |
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N | |
23831 | |
OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1 |
C8H18N2O4S | |
MFCD00006158 | |
hepes, 2-4-2-hydroxyethyl piperazin-1-yl ethanesulfonic acid, 4-2-hydroxyethyl-1-piperazineethanesulfonic acid, 1-piperazineethanesulfonic acid, 4-2-hydroxyethyl, monosodium salt, hepes, 4-2-hydroxyethyl piperazine-1-ethanesulfonic acid, unii-rww266ye9i, 4-2-hydroxyethyl-1-piperazineethane sulfonic acid, n-2-hydroxyethylpiperazine-n'-ethanesulfonate | |
CHEBI:42334 |
Spécification
HEPES | |
Blanc | |
C8H18N2O4S | |
hepes, 2-4-2-hydroxyethyl piperazin-1-yl ethanesulfonic acid, 4-2-hydroxyethyl-1-piperazineethanesulfonic acid, 1-piperazineethanesulfonic acid, 4-2-hydroxyethyl, monosodium salt, hepes, 4-2-hydroxyethyl piperazine-1-ethanesulfonic acid, unii-rww266ye9i, 4-2-hydroxyethyl-1-piperazineethane sulfonic acid, n-2-hydroxyethylpiperazine-n'-ethanesulfonate | |
OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1 | |
238.30 | |
CHEBI:42334 | |
Poudre |
7365-45-9 | |
>98% | |
MFCD00006158 | |
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N | |
acide 2-[4-(2-hydroxyéthyl)pipérazine-1-yl]éthanesulfonique | |
23831 | |
238.3 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 230-907-9
Recommended Storage : Stockage à température ambiante (15 à 30 °C). Stocker desséché.