Learn More
HEPES, acide libre > 98 %, MP Biomedicals™
Code produit. 11304389
Click to view available options
Quantité:
25 g
50 g
100 g
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Identifiants chimiques
CAS 7365-45-9
Formule moléculaire C8H18N2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 238.30
Numéro MDL MFCD00006158
Clé InChI JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hepes, 2-4-2-hydroxyethyl piperazin-1-yl ethanesulfonic acid, 4-2-hydroxyethyl-1-piperazineethanesulfonic acid, 1-piperazineethanesulfonic acid, 4-2-hydroxyethyl, monosodium salt, hepes, 4-2-hydroxyethyl piperazine-1-ethanesulfonic acid, unii-rww266ye9i, 4-2-hydroxyethyl-1-piperazineethane sulfonic acid, n-2-hydroxyethylpiperazine-n'-ethanesulfonate
CID PubChem 23831
ChEBI CHEBI:42334
SMILES OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau HEPES
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage >98%
Quantité 50 g
Nom IUPAC sodium 2-[4-(2-hydroxyéthyl)pipérazine-1-yl]éthane-1-sulfonate
Poids de la formule 238.3
Forme physique Poudre