Learn More
HEPES, ≥99 % (base sèche), ultra pur, Thermo Scientific Chemicals
69.00€ - 1876.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7365-45-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H18N2O4S |
Poids moléculaire (g/mol) | 238.30 |
Numéro MDL | MFCD00006158 |
Clé InChI | JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | N-[2-Hydroxyethyl]piperazine-N'-[2-Ethanesulfonic acid] |
CID PubChem | 23831 |
ChEBI | CHEBI:42334 |
Nom IUPAC | Acide 2-[4-(2-hydroxyéthyl)pipérazine-1-yl]éthanesulfonique |
SMILES | OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15855158
|
Thermo Scientific
J16926.22 |
100 g | Flacon en plastique |
69.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15865158
|
Thermo Scientific
J16926.30 |
250 g | Flacon en plastique | ||||||
15875298
|
Thermo Scientific
J16926.A1 |
1 kg | Flacon en plastique |
428.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15885298
|
Thermo Scientific
J16926.A7 |
5 kg | Flacon en plastique |
1876.00€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Identifiants chimiques
7365-45-9 | |
238.30 | |
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N | |
23831 | |
Acide 2-[4-(2-hydroxyéthyl)pipérazine-1-yl]éthanesulfonique |
C8H18N2O4S | |
MFCD00006158 | |
N-[2-Hydroxyethyl]piperazine-N'-[2-Ethanesulfonic acid] | |
CHEBI:42334 | |
OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1 |
Spécification
HEPES | |
∼236°C (decomposition) | |
Base sèche | |
MFCD00006158 | |
N-[2-Hydroxyethyl]piperazine-N'-[2-Ethanesulfonic acid] | |
OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1 | |
238.30 | |
CHEBI:42334 | |
≥99% |
7365-45-9 | |
Poudre cristalline | |
C8H18N2O4S | |
883043 | |
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N | |
Acide 2-[4-(2-hydroxyéthyl)pipérazine-1-yl]éthanesulfonique | |
23831 | |
238.3 |
Sécurité et traitement
P261-P271-P304+P340-P312-P501c
H335
missing translation for 'einecsNumber' : 230-907-9
missing translation for 'rtecsNumber' : TL6809000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only