Learn More
HEPES, ≥99 % (base sèche), ultra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15855158
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Identifiants chimiques
CAS 7365-45-9
Formule moléculaire C8H18N2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 238.30
Numéro MDL MFCD00006158
Clé InChI JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme N-[2-Hydroxyethyl]piperazine-N'-[2-Ethanesulfonic acid]
CID PubChem 23831
ChEBI CHEBI:42334
Nom IUPAC Acide 2-[4-(2-hydroxyéthyl)pipérazine-1-yl]éthanesulfonique
SMILES OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau HEPES
Point de fusion ∼236°C (decomposition)
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 100 g
Notes de pourcentage du dosage Base sèche
Conditionnement Flacon en plastique
Beilstein 883043
Poids de la formule 238.3
Pourcentage de pureté ≥99%