Learn More
Helios Italquartz Boîtes hémisphériques avec bec verseur, translucides
Boîtes rondes, en capsule, en forme de bol, avec bec verseur, en verre de quartz translucide, durable, résistant et chimiquement inerte.
74.15€ - 260.00€
Spécification
Description | Translucide, avec bec verseur |
---|---|
Forme du fond | Rond |
Matériau | Quartz |
Forme | Rond |
Type | Boîte de culture hémisphérique |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Diamètre (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Diamètre (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15848004
|
Helios Italquartz
61F00101 |
5 cc | 38 mm | 14 mm |
74.15€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15858004
|
Helios Italquartz
61F00108 |
240 cc | 112 mm | 47 mm |
260.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Translucide
- Fond rond
- Avec bec verseur.
- Chimiquement inerte
- Excellente isolation électrique
- Excellente solidité et durabilité
- Stabilité thermique exceptionnelle par rapport au verre
Spécification
Translucide, avec bec verseur | |
Quartz | |
Boîte de culture hémisphérique |
Rond | |
Rond | |
Bec verseur |