Learn More
Helios Italquartz Boîtes hémisphériques avec bec verseur, translucides
Boîtes rondes, en capsule, en forme de bol, avec bec verseur, en verre de quartz translucide, durable, résistant et chimiquement inerte.
Marque: Helios Italquartz 61F00108
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Translucide
- Fond rond
- Avec bec verseur.
- Chimiquement inerte
- Excellente isolation électrique
- Excellente solidité et durabilité
- Stabilité thermique exceptionnelle par rapport au verre
Spécification
Translucide, avec bec verseur | |
240 cc | |
Rond | |
Bec verseur | |
112 mm |
Rond | |
Quartz | |
Boîte de culture hémisphérique | |
47 mm |