Learn More
Thermo Scientific Chemicals Hématoxyline, 85 %
123.62€ - 1240.17€
Identifiants chimiques
CAS | 517-28-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C16H14O6 |
Poids moléculaire (g/mol) | 302.28 |
Numéro MDL | MFCD00078111 |
Clé InChI | WZUVPPKBWHMQCE-WKTCHCBJNA-N |
Synonyme | Natural Black 1, C.I. 75290 |
CID PubChem | 45029742 |
Nom IUPAC | (6aR)-7,11b-dihydro-6H-indeno[2,1-c]chromène-3,4,6a,9,10-pentol |
SMILES | [H][C@]12C3=C(C[C@@]1(O)COC1=C2C=CC(O)=C1O)C=C(O)C(O)=C3 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10548512
|
Thermo Scientific Chemicals
411160250 |
25 g | Bouteille en verre |
123.62€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10239600
|
Thermo Scientific Chemicals
411161000 |
100 g | Flacon en verre |
350.75€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11966921
|
Thermo Scientific Chemicals
411165000 |
500 g | Flacon en verre |
1240.17€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
IndicateurIdentifiants chimiques
517-28-2 | |
302.28 | |
WZUVPPKBWHMQCE-WKTCHCBJNA-N | |
45029742 | |
[H][C@]12C3=C(C[C@@]1(O)COC1=C2C=CC(O)=C1O)C=C(O)C(O)=C3 |
C16H14O6 | |
MFCD00078111 | |
Natural Black 1, C.I. 75290 | |
(6aR)-7,11b-dihydro-6H-indeno[2,1-c]chromène-3,4,6a,9,10-pentol |
Spécification
Hematoxylin | |
517-28-2 | |
C16H14O6 | |
Natural Black 1, C.I. 75290 | |
WZUVPPKBWHMQCE-WKTCHCBJNA-N | |
[H][C@]12C3=C(C[C@@]1(O)COC1=C2C=CC(O)=C1O)C=C(O)C(O)=C3 | |
302.28 | |
302.27 | |
85% | |
88% (on dry substance) min. | |
Poudre |
100.0°C to 120.0°C | |
85% | |
MFCD00078111 | |
Solubility in water: slightly soluble; soluble in hot water;. Other solubilities: soluble in hot alcohol, glycerol, borax, alkali hy, droxides (aq. solution purple red; becomes blue vi, olett during storage at air). | |
Authentique | |
(6aR)-7,11b-dihydro-6H-indeno[2,1-c]chromène-3,4,6a,9,10-pentol | |
45029742 | |
10% (105°C) max. | |
Pures | |
Beige à marron |
Sécurité et traitement
- Hematoxylin
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Hematoxylin