Learn More
Thermo Scientific Chemicals Hématoxyline, 85 %
Code produit. 10239600
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 517-28-2
Formule moléculaire C16H14O6
Poids moléculaire (g/mol) 302.28
Numéro MDL MFCD00078111
Clé InChI WZUVPPKBWHMQCE-WKTCHCBJNA-N
Synonyme Natural Black 1, C.I. 75290
CID PubChem 45029742
Nom IUPAC (6aR)-7,11b-dihydro-6H-indeno[2,1-c]chromène-3,4,6a,9,10-pentol
SMILES [H][C@]12C3=C(C[C@@]1(O)COC1=C2C=CC(O)=C1O)C=C(O)C(O)=C3
Spécification
Nom chimique ou matériau Hematoxylin
Point de fusion 100.0°C to 120.0°C
Plage de pourcentage du dosage 85%
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble; soluble in hot water;. Other solubilities: soluble in hot alcohol, glycerol, borax, alkali hy, droxides (aq. solution purple red; becomes blue vi, olett during storage at air).
Spectre IR Authentique
Poids de la formule 302.27
Perte à la dessiccation 10% (105°C) max.
Pourcentage de pureté 85%
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en verre
Ultraviolet visible 88% (on dry substance) min.
Couleur Beige à marron
Quantité 100 g
Forme physique Poudre