Learn More
Hirschmann™ Tubes hématocrites héparinés à l’héparine sodique
Excellent pour centrifuger le sang en laboratoire. Les tubes hématocrites Hirschmann Instruments™ héparinés à l’héparine sodique sont fabriqués en verre capillaire jetable.
29.45€ - 276.00€
Spécification
Type de produit | Tube hématocrite Na-hep |
---|---|
À utiliser avec (application) | Pour la centrifugation d’échantillons de sang, héparine de sodium |
Certifications/Conformité | DIN EN ISO 12772, CE, IVD 98/79 EC |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10233391
|
Hirschmann™
9100299 |
100 μl | |||||||
10410772
|
Hirschmann™
9100260 |
60 μl |
29.45€
1000 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
30090390
|
Hirschmann™
9100299 |
100 μl |
276.00€
5000 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
30090388
|
Hirschmann™
9100260 |
60 μl |
151.00€
5000 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10199641
|
Hirschmann™
9100275 |
75 μl |
54.40€
1000 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
30090387
|
Hirschmann™
9100275 |
75 μl |
141.00€
5000 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Code couleur rouge
- Conforme DIN EN ISO 12772, CE et conforme IVD 98/79 CE
Spécification
Tube hématocrite Na-hep | |
Pour la centrifugation d’échantillons de sang, héparine de sodium | |
DIN EN ISO 12772, CE, IVD 98/79 EC |