Learn More
Hirschmann™ Tubes hématocrites héparinés à l’héparine sodique
Excellent pour centrifuger le sang en laboratoire. Les tubes hématocrites Hirschmann Instruments™ héparinés à l’héparine sodique sont fabriqués en verre capillaire jetable.
Marque: Hirschmann™ 9100260
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Code couleur rouge
- Conforme DIN EN ISO 12772, CE et conforme IVD 98/79 CE
Spécification
Tube hématocrite Na-hep | |
0,9/1,0 mm | |
75 ± 0,5 mm |
60 μl | |
Pour la centrifugation d’échantillons de sang, héparine de sodium | |
DIN EN ISO 12772, CE, IVD 98/79 EC |