Learn More
3M™ Lunettes de sécurité intégrées pour casque
Les lunettes de sécurité intégrées pour casque 3M™ présentent une conception unique qui permet aux lunettes de glisser facilement entre la coque du casque et le bandeau.
261.64€ - 328.00€
Spécification
Certifications/Conformité | EN 166, homologué CE |
---|---|
À utiliser avec (application) | Construction et foresterie |
Lens Material | Polycarbonate |
Code produit | Marque | Teinte de la lentille | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Teinte de la lentille | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15749707
|
3M™
7100092586 |
Gris |
328.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 20-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15759707
|
3M™
7100092588 |
Jaune |
328.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 20-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15769707
|
3M™
7000039637 |
Clear | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
- Lunettes de sécurité qui se fixent facilement au casque de sûreté 3M™ pour la protection oculaire
- Les lunettes intégrées s’adaptent étroitement aux joues de l’utilisateur, offrant une excellente protection contre les particules et la poussière et sont conformes à la norme EN166
- Le revêtement durable du verre permet de minimiser les dommages physiques et chimiques
- Facile à régler pour un bon ajustement
Spécification
EN 166, homologué CE | |
Construction et foresterie | |
Polycarbonate |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
3M™ Lunettes de sécurité intégrées pour casque