Learn More
3M™ Lunettes de sécurité intégrées pour casque
Click to view available options
Teinte de la lentille:
Clear
Gris
Jaune
Description
- Lunettes de sécurité qui se fixent facilement au casque de sûreté 3M™ pour la protection oculaire
- Les lunettes intégrées s’adaptent étroitement aux joues de l’utilisateur, offrant une excellente protection contre les particules et la poussière et sont conformes à la norme EN166
- Le revêtement durable du verre permet de minimiser les dommages physiques et chimiques
- Facile à régler pour un bon ajustement
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | EN 166, CE Approved |
Teinte de la lentille | Clear |
Type de produit | Safety glasses |
À utiliser avec (application) | Construction and forestry |
Lens Material | Polycarbonate |