Learn More
Masterflex™ Connecteur Y en HDPE
Conçus pour des tolérances strictes, ces raccords s’adaptent parfaitement à votre tubulure afin d’assurer un débit uniforme et un ajustement précis.
40.00€ - 59.10€
Spécification
Type de produit | Connecteur en Y |
---|---|
Matériau | HDPE |
Température min. de fonctionnement (métrique) | -53deg;C |
Quantité d’emballage | 10/boîte |
Max. Operating Temperature (Metric) | 65°C |
Code produit | Marque | À utiliser avec | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12324598
|
Masterflex™
30614-21 |
12,7mm |
53.25€
10 pièces |
Expédition estimée: 18-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12394588
|
Masterflex™
30614-09 |
4,76mm |
40.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 03-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12314598
|
Masterflex™
30614-17 |
9,52mm |
59.10€
10 pièces |
Expédition estimée: 05-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Conçus pour des tolérances strictes
- Fabriqué en matériaux vierges
- Offre une très bonne résistance chimique
- Temp. : –53 à 65°C
- Stérilisation par traitement à l’oxyde d’éthylène uniquement
Spécification
Connecteur en Y | |
-53deg;C | |
65°C |
HDPE | |
10/boîte |