Learn More
Masterflex™ Connecteur Y en HDPE
Conçus pour des tolérances strictes, ces raccords s’adaptent parfaitement à votre tubulure afin d’assurer un débit uniforme et un ajustement précis.
Marque: Masterflex™ 30614-21
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Conçus pour des tolérances strictes
- Fabriqué en matériaux vierges
- Offre une très bonne résistance chimique
- Temp. : –53 à 65°C
- Stérilisation par traitement à l’oxyde d’éthylène uniquement
Spécification
Connecteur en Y | |
HDPE | |
-53deg;C | |
65°C |
12,7 mm | |
12,7mm | |
10/boîte |