Learn More
Buerkle™ HDPE Wide-Necked Boxes, Round
Wide-necked containers with very good shatter resistance for convenient filling. Particularly suited for storing or shipping powders and granules.
2.43€ - 10.25€
Spécification
Couleur | Transparent |
---|---|
Clarity | Transparent |
Bouche | Large |
Forme | Rond |
Type de produit | Récipient |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10417643
|
Buerkle™
6282-0100 |
100 mL |
2.43€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16497893
|
Buerkle™
6282-2000 |
2 000 ml |
10.25€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- HDPE, transparent, shatterproof
- Screw lid made of PP with seal made of PE
Spécification
Transparent | |
Large | |
Récipient | |
Bouchon à vis |
Transparent | |
Rond | |
PP |