Learn More
Buerkle™ HDPE Wide-Necked Boxes, Round
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 mL
2 000 ml
Description
- PEHD, transparent, incassable
- Couvercle à vis en PP avec joint en PE
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 100 mL |
Couleur | Transparent |
Diamètre (métrique) intérieur de col | 31 mm |
À utiliser avec (application) | Denrées alimentaires |
Comprend | Couvercle à vis |
Matériau | HDPE |
Quantité | 1 |
Poids (métrique) | 0,014 kg |
Clarity | Transparent |
Closure Included | Oui |