Learn More
Buerkle™ HDPE, Wide Neck Jerrican
Wide-necked canister with extremely wide filling opening, easy to clean on the inside, which is particularly important when storing sensitive substances.
42.10€ - 119.00€
Spécification
Type de bouchon | À vis |
---|---|
À utiliser avec (application) | Convient à une utilisation avec des denrées alimentaires, transport sûr et pratique, utilisé comme boite de sédimentation |
Comprend | Poignées de transport, couvercle à vis |
Matériau | HDPE |
Type de goulot | Large |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Profondeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Profondeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10390431
|
Buerkle™
0431-0005 |
5 l | 290 mm |
42.10€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10481561
|
Buerkle™
0431-0010 |
10 L | 310 mm |
67.60€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10567692
|
Buerkle™
0431-0020 |
20 L | 365 mm |
106.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10274922
|
Buerkle™
0431-0030 |
30 L | 365 mm |
119.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Wide filling opening allows for easy cleaning
- Carrying handles and screw lid guarantee safe and convenient transport
- Can also be used as a settling canister
- Manufactured from transparent HDPE
- UV stabilized
- Self-adhesive blue litre graduation and spigots available as accessory
Spécification
À vis | |
Poignées de transport, couvercle à vis | |
Large |
Convient à une utilisation avec des denrées alimentaires, transport sûr et pratique, utilisé comme boite de sédimentation | |
HDPE | |
Jerrican |