Learn More
Buerkle™ HDPE, Wide Neck Jerrican
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 l
10 L
20 L
30 L
Profondeur (métrique):
290 mm
310 mm
365 mm
Description
- L’ouverture de remplissage large facilite le nettoyage
- Des poignées de transport et un couvercle à vis garantissent un transport sûr et pratique
- Peut également être utilisé comme boîte de sédimentation
- Fabriqué en HDPE transparent
- Stabilisé aux UV
- Graduations en litres bleues auto-adhésives et robinets disponibles en tant qu’accessoires
Spécification
Spécification
Capacité (impériale) | 2,6 gal |
Capacité (métrique) | 10 L |
Type de bouchon | À vis |
Profondeur (métrique) | 310 mm |
À utiliser avec (application) | Convient à une utilisation avec des denrées alimentaires, transport sûr et pratique, utilisé comme boite de sédimentation |
Hauteur (métrique) avec bouchon | 400 mm |
Comprend | Poignées de transport, couvercle à vis |
Matériau | HDPE |
Type de goulot | Large |
Type de produit | Jerrican |