Learn More
Buerkle™ PEHD, Jerrican à col large avec connecteur fileté
Boite à col large avec ouverture de remplissage extrêmement large (88 mm), facile à nettoyer à l’intérieur, ce qui est particulièrement important lors du stockage de substances sensibles.
54.25€ - 134.00€
Spécification
Type de bouchon | À vis |
---|---|
À utiliser avec (application) | Convient à une utilisation avec des denrées alimentaires, transport sûr et pratique, utilisé comme boite de sédimentation |
Matériau | HDPE |
Type de produit | Jerrican |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10229070
|
Buerkle™
0431-1005 |
5 l | 290 P x 130 l x 280 mmH |
54.25€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10497951
|
Buerkle™
0431-1010 |
10 L | 310 x 137 x 400 mm (P x l x H) |
77.55€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10096771
|
Buerkle™
0431-1020 |
20 L | 365 x 165 x 485 mm (P x l x H) |
112.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10411381
|
Buerkle™
0431-1030 |
30 L | 365 x 240 x 485 mm (P x l x H) |
134.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- L’ouverture de remplissage large facilite le nettoyage
- Des poignées de transport et un couvercle à vis garantissent un transport sûr et pratique
- Peut également être utilisé comme boîte de sédimentation
- Fabriqué en HDPE transparent
- Stabilisé aux UV
- Graduations en litres bleues auto-adhésives et robinets disponibles en tant qu’accessoires
Spécification
À vis | |
Convient à une utilisation avec des denrées alimentaires, transport sûr et pratique, utilisé comme boite de sédimentation | |
HDPE | |
Jerrican |