Learn More
Buerkle™ PEHD, Jerrican à col large avec connecteur fileté
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 l
10 L
20 L
30 L
Dimensions (L x l x H):
290 P x 130 l x 280 mmH
310 x 137 x 400 mm (P x l x H)
365 x 165 x 485 mm (P x l x H)
365 x 240 x 485 mm (P x l x H)
Description
- L’ouverture de remplissage large facilite le nettoyage
- Des poignées de transport et un couvercle à vis garantissent un transport sûr et pratique
- Peut également être utilisé comme boîte de sédimentation
- Fabriqué en HDPE transparent
- Stabilisé aux UV
- Graduations en litres bleues auto-adhésives et robinets disponibles en tant qu’accessoires
Spécification
Spécification
Capacité (impériale) | 7,9 gal |
Capacité (métrique) | 30 L |
Type de bouchon | À vis |
Dimensions (L x l x H) | 365 x 240 x 485 mm (P x l x H) |
À utiliser avec (application) | Convient à une utilisation avec des denrées alimentaires, transport sûr et pratique, utilisé comme boite de sédimentation |
Matériau | HDPE |
Type de produit | Jerrican |