Learn More
Kartell™ Bouchons à vis standardisés en PEHD
Fabriqués en polyéthylène haute densité, l’un des plastiques les plus polyvalents, qui les rendent légers et très solides. Les bouchons à vis standardisés en PEHD Kartell™ sont utilisés pour fermer hermétiquement un flacon en PE Kartell™, réduisant ainsi le risque de déversement.
20.50€ - 28.20€
Spécification
Couleur | Blanc |
---|---|
Matériau | HDPE |
Matériau de la vis | HDPE |
Gamme de produits | Bouchon |
Type de produit | Bouchon à vis en HDPE |
Code produit | Marque | Taille du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
12697765
|
Kartell™
1580000 |
GL 18 |
28.20€
100 pièces |
Expédition estimée: 11-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10673472
|
Kartell™
1584000 |
GL 25 |
20.50€
50 pièces |
Expédition estimée: 30-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Fabriqués en PEHD (polyéthylène haute densité)
- À utiliser avec des flacons en PE DIN 168
- Bouchon à vis facile à utiliser
Spécification
Blanc | |
HDPE | |
Bouchon à vis en HDPE | |
Bouchon à vis |
HDPE | |
Bouchon | |
HDPE |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Kartell™ Bouchons à vis standardisés en PEHD