Learn More
Kartell™ Bouchons à vis standardisés en PEHD
Click to view available options
Taille du bouchon:
GL 18
GL 25
Description
- Fabriqués en PEHD (polyéthylène haute densité)
- À utiliser avec des flacons en PE DIN 168
- Bouchon à vis facile à utiliser
Spécification
Spécification
Couleur | Blanc |
Matériau | HDPE |
Matériau de la vis | HDPE |
Gamme de produits | Bouchon |
Type de produit | Bouchon à vis en HDPE |
À utiliser avec (équipement) | Flacons Kartell™ 15841 - 15861 |
Matériau du bouchon | HDPE |
Taille du bouchon | GL 25 |
Type de bouchon | Bouchon à vis |