Learn More
Huenersdorf™ Récipients à échantillons en PEHD
Fixez vos articles en toute sécurité dans les récipients pour échantillons en PEHD Heunersdorftrade;, fabriqués en polypropylène (PP) autorisé pour contact alimentaire pour une utilisation en assortiment.
97.89€ - 313.76€
Spécification
Couleur de bouchon | Naturel |
---|---|
Matériau du bouchon | PEBD |
Type de bouchon | Couvercle à capuchon |
Couleur | Naturel |
Matériau | Polyéthylène |
Code produit | Marque | Forme | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Forme | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11756735
|
Huenersdorf™
910500 |
Carré | 2000 ml |
307.40€
20 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11746745
|
Huenersdorf™
911600 |
Rond | 2000 ml |
313.76€
25 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11716735
|
Huenersdorf™
910100 |
Carré | 500 ml |
97.89€
20 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
ulliRésistant aux acides et aux produits chimiques/liliCouvercle à fermeture hermétique/liliCongelable/li/ulSpécification
Naturel | |
Couvercle à capuchon | |
Polyéthylène | |
Congélateur, lave-vaisselle, micro-ondes | |
Récipient à échantillons rectangulaire |
PEBD | |
Naturel | |
Homologué pour le contact alimentaire | |
Empilable |