Learn More
Huenersdorf™ Récipients à échantillons en PEHD
Fixez vos articles en toute sécurité dans les récipients pour échantillons en PEHD Heunersdorftrade;, fabriqués en polypropylène (PP) autorisé pour contact alimentaire pour une utilisation en assortiment.
Marque: Huenersdorf™ 910100
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
ulliRésistant aux acides et aux produits chimiques/liliCouvercle à fermeture hermétique/liliCongelable/li/ulSpécification
500 ml | |
PEBD | |
Naturel | |
Carré | |
Congélateur, lave-vaisselle, micro-ondes | |
Empilable | |
20/boîte | |
103 mm |
Naturel | |
Couvercle à capuchon | |
Polyéthylène | |
Homologué pour le contact alimentaire | |
Couvercle en PEBD à fermeture étanche | |
Récipient à échantillons carré | |
103 mm | |
64 mm |