Learn More
Buerkle™ Flacon carré à col étroit
Flacon carré économique pour le conditionnement et le stockage de liquides, poudres et granulés.
0.95€ - 1.45€
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17240574
|
Buerkle™
0331-0050 |
50 ml |
0.95€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10395232
|
Buerkle™
0331-0100 |
100 ml |
1.45€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- PEHD, transparent, anti-éclaboussures
- Zone d’étiquetage spéciale pour les étiquettes ou l’écriture manuelle
- Étanche
Spécification
HDPE | |
Oui | |
Étroit |