Learn More
Buerkle™ Flacon carré à col étroit
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 ml
Description
- PEHD, transparent, anti-éclaboussures
- Zone d’étiquetage spéciale pour les étiquettes ou l’écriture manuelle
- Étanche
Spécification
Spécification
Hauteur (métrique) | 78 mm |
Capacité (métrique) | 100 ml |
Couleur | Transparent |
Diamètre (métrique) intérieur de col | 17,5 mm |
Matériau | HDPE |
Longueur (métrique) | 43 mm |
Quantité | 1 |
Largeur (métrique) | 43 mm |
Filetage (métrique) | 25 mm |
Closure Included | Oui |