Learn More
Masterflex™ Raccord cannelé d’adaptateur de tuyau mâle en PEHD
Pour une connexion facile et rapide des circuits de fluide en laboratoire, sans utiliser d’outils.
23.55€ - 28.35€
Spécification
Type de produit | Raccords cannelés |
---|---|
Matériau | HDPE |
Quantité d’emballage | 10/boîte |
Méthode de stérilisation | Oxyde d’éthylène |
Forme | Droit |
Code produit | Marque | À utiliser avec | Diamètre du filetage | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec | Diamètre du filetage | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11705549
|
Masterflex™
30621-16 |
Filetage NPT(M) 3/4 x tubulure de 1/4 po D.I. | 3/4 NPT(M) |
23.55€
10 pièces |
Expédition estimée: 18-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11715489
|
Masterflex™
30621-56 |
Filetage NPT(M) 3/8 x tubulure de 1/4 po D.I. | 3/8 NPT(M) |
27.10€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11755259
|
Masterflex™
30621-77 |
Filetage NPT(M) 1/2 x tubulure de 1/2 po D.I. | 1/2 NPT(M) |
23.55€
10 pièces |
Expédition estimée: 18-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11745489
|
Masterflex™
30621-75 |
Filetage NPT(M) 1/2 x tubulure de 3/8 po D.I. | 1/2 NPT(M) |
27.35€
10 pièces |
Expédition estimée: 18-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11765708
|
Masterflex™
30621-35 |
Filetage NPT(M) 1/8 x tubulure de 3/8 po D.I. | 1/8 NPT(M) |
24.40€
10 pièces |
Expédition estimée: 18-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11785479
|
Masterflex™
30621-46 |
Filetage NPT(M) 1/4 x tubulure de 1/4 po D.I. | 1/4 NPT(M) |
24.95€
10 pièces |
N/A | ||||
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
|
11795718
|
Masterflex™
30621-18 |
Filetage NPT(M) 3/4 x tubulure de 3/8 po D.I. | 3/4 NPT(M) |
23.55€
10 pièces |
Expédition estimée: 18-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11725489
|
Masterflex™
30621-64 |
Filetage NPT(M) 3/8 x tubulure de 1/2 po D.I. | 3/8 NPT(M) |
23.55€
10 pièces |
Expédition estimée: 03-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11755708
|
Masterflex™
30621-62 |
Filetage NPT(M) 3/8 x tubulure de 3/8 po D.I. | 3/8 NPT(M) |
23.55€
10 pièces |
Expédition estimée: 13-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11799998
|
Masterflex™
30621-08 |
Filetage NPT(M) 3/4 x tubulure de 5/8 po D.I. | 3/4 NPT(M) |
28.35€
10 pièces |
Expédition estimée: 18-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Glissez la tubulure ou le tuyau flexible sur le raccord cannelé pour créer un joint permettant de maintenir les pressions jusqu’à 30 psi (2 bar)
- Disponibles dans de nombreuses configurations pour répondre à vos besoins
- S’adapte d’un filetage mâle NPT à un raccord cannelé
- Stérilisation à l’oxyde d’éthylène uniquement
- Fournis par boîtes de 10
Spécification
Raccords cannelés | |
10/boîte | |
Droit |
HDPE | |
Oxyde d’éthylène |