Learn More
Masterflex™ Raccord cannelé d’adaptateur de tuyau mâle en PEHD
Pour une connexion facile et rapide des circuits de fluide en laboratoire, sans utiliser d’outils.
Marque: Masterflex™ 30621-08
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Glissez la tubulure ou le tuyau flexible sur le raccord cannelé pour créer un joint permettant de maintenir les pressions jusqu’à 30 psi (2 bar)
- Disponibles dans de nombreuses configurations pour répondre à vos besoins
- S’adapte d’un filetage mâle NPT à un raccord cannelé
- Stérilisation à l’oxyde d’éthylène uniquement
- Fournis par boîtes de 10
Spécification
Raccords cannelés | |
Filetage NPT(M) 3/4 x tubulure de 5/8 po D.I. | |
Oxyde d’éthylène | |
Droit |
HDPE | |
10/boîte | |
3/4 NPT(M) |