Learn More
Thermo Scientific™ Bidons en PEHD avec bouchon à vis en PP revêtu de mousse en PEBD blanc
Les bidons en PEHD Thermo Scientific™ atteignent ou dépassent les normes de performance EPA pour les métaux, le cyanure et le fluorure.
9.80€ - 69.60€
Spécification
Couleur | Naturel |
---|---|
Description | Bidon en PEHD |
Matériau | HDPE |
Nbre par carton | 6 |
Conditionnement | 6/boîte |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Niveau | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Niveau | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15222210
|
Thermo Scientific™
315-2000 |
2000 ml | Certifiés |
9.80€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15232210
|
Thermo Scientific™
115-4000 |
4000 ml | Non traitées |
11.20€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15931621
|
Thermo Scientific™
315-4000 |
4000 ml | Certifiés |
69.60€
6 pièces |
Expédition estimée: 18-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Les bidons en PEHD Thermo Scientific™ atteignent ou dépassent les normes de performance EPA pour les métaux, le cyanure et le fluorure. Les bouchons en PEHD avec u col étroit et une poignée robuste facilitent le transport et le versement d’échantillons de volume plus élevé. Recommandés pour le prélèvement d’échantillons d’eau pour rechercher les analytes inorganiques à l’état de traces.
- Récipient en PEHD avec bouchon en PP revêtu de PEBD blanc
- Bouchons assemblés sur les récipients
- Col étroit pour un versement de précision
- Recommandés pour la collecte d’échantillons d’eau et d’autres liquides à faible viscosité
- Poignée solide pour faciliter le transport et le versement
- Récipient non traité livré assemblé et prêt pour votre propre procédure de nettoyage
Récipients certifiés livrés avec les caractéristiques suivantes :
- Certifiés égaler ou dépasser les normes de l’EPA en matière de spécifications de performance pour les métaux, le cyanure et le fluorure
- Certificat d’analyse et code-barres inclus dans le carton avec numéro de lot pour la traçabilité
- Chaque récipient porte un code-barres individuel avec un numéro de lot et un numéro de récipient unique
- Étiquettes d’analyse incluses et non fixées à usage optionnel
- Carton scellé avec bande de sécurité offrant ainsi un indicateur d’effraction
Incluent :
- Bouchons à vis en PP.
- Les récipients certifiés comprennent également un codage par code-barres, des étiquettes d’analyse, un certificat d’authenticité, un carton scellé de sécurité.
Spécification
Naturel | |
HDPE | |
6/boîte | |
Non stériles | |
Blanc | |
Mousse / PEBD | |
38-400 mm |
Bidon en PEHD | |
6 | |
067-3800WBP | |
Translucide | |
Rond | |
PP |