Learn More
Thermo Scientific™ Bidons en PEHD avec bouchon à vis en PP revêtu de mousse en PEBD blanc
GREENER_CHOICE
Code produit. 15931621
Click to view available options
Capacité (métrique):
2000 ml
4000 ml
Niveau:
Certifiés
Non traitées
Les bidons en PEHD Thermo Scientific™ atteignent ou dépassent les normes de performance EPA pour les métaux, le cyanure et le fluorure.
Les bidons en PEHD Thermo Scientific™ atteignent ou dépassent les normes de performance EPA pour les métaux, le cyanure et le fluorure. Les bouchons en PEHD avec u col étroit et une poignée robuste facilitent le transport et le versement d’échantillons de volume plus élevé. Recommandés pour le prélèvement d’échantillons d’eau pour rechercher les analytes inorganiques à l’état de traces.
  • Récipient en PEHD avec bouchon en polypropylène dont le fond est doublé de PEBD
  • Bouchons assemblés sur les récipients
  • Col étroit pour un versement de précision
  • Recommandés pour la collecte d’échantillons d’eau et d’autres liquides à faible viscosité
  • Poignée solide pour faciliter le transport et le versement
  • Récipient non traité livré assemblé et prêt pour votre propre procédure de nettoyage
Les récipients certifiés  présentent les caractéristiques suivantes :
  • Certifiés égaler ou dépasser les normes de l’EPA en matière de spécifications de performance pour les métaux, le cyanure et le fluorure
  • Certificat d’analyse inclus dans la boîte et code-barres avec numéro de lot pour la traçabilité
  • Chaque récipient porte un code-barres individuel avec un numéro de lot et un numéro de récipient unique
  • Étiquettes d’analyse incluses et non fixées à usage optionnel
  • Carton scellé avec bande de sécurité offrant ainsi une garantie d’inviolabilité
Incluent :
  • Bouchons à vis en polypropylène
  • Les récipients certifiés comprennent également un codage par code-barres, des étiquettes d’analyse, un certificat d’authenticité, un carton scellé de sécurité
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 1 gal, 4000 ml
Capacité (métrique) 4000 ml
Capacité (impériale) 1 gal
Paramètres de certification Qualité de l’eau et des métaux, cyanure, fluorure
Couleur Naturel
Description Bidon en PEHD
Diamètre (impériale) 6.02 in
Matériau HDPE
Nbre par carton 6
Conditionnement 6/boîte
Bouchon de rechange 067-3800WBP
Stérilité Non stérile
Transparence Translucide
Certifiés Métaux et qualité de l’eau, CN, F
Couleur de bouchon Blanc
Niveau Certifiés
Volume (impériale) jusqu’au rebord 130.5 oz
Volume (métrique) jusqu’au rebord 3859 ml
Certifications/Conformité Les récipients certifiés répondent ou dépassent les normes de performances EPA pour les métaux, le cyanure et le fluorure ; fabriqués selon un système de gestion de la qualité certifié ISO.
Forme Rond
Hauteur (métrique) 303 mm
Hauteur (impériale) 11,92 in
Joint de fermeture Mousse / PEBD
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 38-400 mm
Diamètre (métrique) 153 mm