Learn More
Brand™ Flacons carrés à col large en PEBD
Fabriqués en PEHD translucide. Les flacons en PEHD carrés à col large BRAND™ permettent d’économiser de l’espace sur les plans de travail, les paillasses et les armoires étanches. Le bouchon en polypropylène inviolable comprend un cône d’étanchéité avec une bague de retenue à pression. Parfaits pour une utilisation en tant que récipient de stockage.
1.74€ - 11.68€
Spécification
Couleur | Translucide |
---|---|
Comprend | Bague de retenue à pression |
Matériau | HDPE |
Couleur de bouchon | Bleu |
Closure Included | Oui |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Filetage (métrique) | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Filetage (métrique) | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11613129
|
Brand™
130412 |
100 ml | GL 32 | 45 x 45 x 101 mm | N/A | ||||
11623129
|
Brand™
130414 |
250 ml | GL 45 | 60 x 60 x 127mm | N/A | ||||
11633129
|
Brand™
130418 |
500 ml | GL 54 | 75 x 75 x 161 mm | N/A | ||||
11643129
|
Brand™
130422 |
1000 ml | GL 54 | 85 x 85 x 210 mm | N/A | ||||
11653129
|
Brand™
130424 |
1500 ml | GL 80 | 111 x 111 x 209 mm | N/A | ||||
10121871
|
Brand™
130426 |
2500 ml | GL 80 | 122 x 122 x 258 mm | N/A | ||||
11663129
|
Brand™
130428 |
4000 ml | GL 80 | 142 x 142 x 294 mm | N/A | ||||
Description
- Fabriqués en PEHD translucide.
- Le bouchon en polypropylène inviolable comprend un cône d’étanchéité avec une bague de retenue à pression.
- La forme rectangulaire permet d’économiser de l’espace sur les plans de travail, les paillasses et les armoires étanches.
- Parfaits pour une utilisation en tant que récipient de stockage.
Spécification
Translucide | |
HDPE | |
Oui | |
Carré | |
Polypropylène |
Bague de retenue à pression | |
Bleu | |
Large | |
Flacon carré | |
Bouchon à vis avec cône d’étanchéité |