Learn More
Brand™ Flacons carrés à col large en PEBD
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
1500 ml
2500 ml
4000 ml
Filetage (métrique):
GL 32
GL 45
GL 54
GL 80
Dimensions (L x l x H):
45 x 45 x 101 mm
60 x 60 x 127mm
75 x 75 x 161 mm
85 x 85 x 210 mm
111 x 111 x 209 mm
122 x 122 x 258 mm
142 x 142 x 294 mm
Description
- Fabriqués en PEHD translucide.
- Le bouchon en polypropylène inviolable comprend un cône d’étanchéité avec une bague de retenue à pression.
- La forme rectangulaire permet d’économiser de l’espace sur les plans de travail, les paillasses et les armoires étanches.
- Parfaits pour une utilisation en tant que récipient de stockage.
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 500 ml |
Couleur | Translucide |
Dimensions (L x l x H) | 75 x 75 x 161 mm |
Comprend | Bague de retenue à pression |
Matériau | HDPE |
Longueur (métrique) | 75mm |
Largeur (métrique) | 75mm |
Filetage (métrique) | GL 54 |
Couleur de bouchon | Bleu |
Closure Included | Oui |