Learn More
SymLine Safety Waste Caps & système de ventilation
Capsules de sécurité SymLine pour l'élimination sûre des déchets liquides. Pour une protection maximale et un travail efficace avec les déchets liquides dangereux. Découvrez la flexibilité du système leader mondial pour la sécurité des solvants.
87.65€ - 418.00€
Especificaciones
Type | Capsule de sécurité pour déchets |
---|---|
À utiliser avec (application) | Système d’élimination des déchets |
À utiliser avec (équipement) | Système SymLine |
Código de producto | Marca | Dimensions | Comprend | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensions | Comprend | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
16305988
|
SymLine
106527 |
GL 45 / GL 25 | Lance de remplissage immergée, connecteur pour filtre d’évacuation, conducteur électrostatique en PEHD |
179.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17172566
|
SymLine
306489 |
GL45 | 2 x raccords PFA pour capillaires avec (D.E.) 1,6 / 2,3 / 3,2 mm |
87.65€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17192566
|
SymLine
306493 |
GL45 | 4 x raccords PFA pour capillaires avec (D.E.) 1,6 / 2,3 / 3,2 mm |
94.25€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17102576
|
SymLine
306498 |
GL45 | 4 x raccords PFA pour capillaires avec (D.E.) 1,6 / 2,3 / 3,2 mm, 1 x connecteur de tube pour tubes avec (D.I.) 5,0 - 11,5 mm |
117.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17182566
|
SymLine
306492 |
GL45 | 7 x raccords PFA pour capillaires avec (D.E.) 1,6 / 2,3 / 3,2 mm |
164.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10820411
|
SymLine
106480 |
S60 / 61 | Contrôle électronique du niveau de remplissage pour assemblage de la table de connexion |
418.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Descripción
Especificaciones
Capsule de sécurité pour déchets | |
Système d’élimination des déchets | |
Système SymLine |