Learn More
SymLine Safety Waste Caps & système de ventilation
Capsules de sécurité SymLine pour l'élimination sûre des déchets liquides. Pour une protection maximale et un travail efficace avec les déchets liquides dangereux. Découvrez la flexibilité du système leader mondial pour la sécurité des solvants.
Marque: SymLine 306492
132.70 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Spécification
Système d’élimination des déchets | |
7 x raccords PFA pour capillaires avec (D.E.) 1,6 / 2,3 / 3,2 mm | |
GL45 |
Système SymLine | |
PTFE | |
Capsule de sécurité pour déchets |