Learn More
Brady™ Film repositionnable en vinyle HandiMark™
50.19€ - 98.60€
Spécification
Description | Film repositionnable en vinyle HandiMark |
---|---|
Type d’adhésif | Acrylique, Repositionnable |
Finition | Brillant |
Matériau | Vinyle |
Type de produit | Film repositionnable |
Code produit | Marque | Couleur | Longueur (métrique) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Longueur (métrique) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12880590
|
Brady™
042100 |
Blanc | 15 m | 13 mm | N/A | ||||
12800600
|
Brady™
042102 |
Blanc | 15 m | 50 mm | N/A | ||||
12890590
|
Brady™
042101 |
blanc | 15 m | 25 mm | N/A | ||||
12820600
|
Brady™
042104 |
Jaune | 15 m | 25 mm | N/A | ||||
12810600
|
Brady™
042103 |
Jaune | 15 m | 50 mm | N/A | ||||
10001734
|
Brady™
042105 |
Jaune | 15 m | 50 mm | N/A | ||||
Spécification
Film repositionnable en vinyle HandiMark | |
Brillant | |
Film repositionnable | |
HandiMark | |
-40°C à +82°C | |
15 m |
Acrylique, Repositionnable | |
Vinyle | |
Pour les étiquettes temporaires, amovibles et repositionnables, comme les étiquettes d’inventaire 5S et “lean” | |
1 rouleau | |
0,031 mm |