Learn More
Brady™ Film repositionnable en vinyle HandiMark™
Marque:  Brady™ 042102
Code produit. 12800600
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
Film repositionnable en vinyle HandiMark
Blanc
Vinyle
Pour les étiquettes temporaires, amovibles et repositionnables, comme les étiquettes d’inventaire 5S et “lean”
1 rouleau
0,031 mm
50 mm
Acrylique, Repositionnable
Brillant
Film repositionnable
HandiMark
-40°C à +82°C
15 m