Learn More
Hamilton™ Aiguilles de rechange pour seringues à vannes d’injection HPLC Waters U6K
Aiguilles de rechange amovibles pour petite et large embase
62.55€ - 71.55€
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Calibre d’aiguille 25s G
Longueur (impériale) de l’aiguille 1,97 in
À utiliser avec (équipement) Seringues pour vanne d’injection HPLC Waters U6K
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Type de pointe d’aiguille Type de produit Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Type de pointe d’aiguille Type de produit Prix Quantité et disponibilité  
11756287
Afficher les documents
Hamilton™
8647-01
Pointe arrondie / carrée amovible Aiguille de seringue de rechange
71.55€
6 pièces
10504955
Afficher les documents
Hamilton™
8648-01
Pointe arrondie / carrée amovible Aiguille de seringue de rechange
62.55€
6 pièces
Description
Description
Les aiguilles sont disponibles avec un calibre 25s avec une petite embase pour seringues de 2,5 à 100 οl, une large embase pour seringues de 250 οl et plus et une embase en métal pour seringues TLL.
Six aiguilles par boîte.
Spécification
Spécification
Autoclavable
25s G
1,97 in
Seringues pour vanne d’injection HPLC Waters U6K
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Hamilton™ Aiguilles de rechange pour seringues à vannes d’injection HPLC Waters U6K