Learn More
Hamilton™ Aiguilles de rechange pour seringues à vannes d’injection HPLC Waters U6K
Aiguilles de rechange amovibles pour petite et large embase
Marque: Hamilton™ 8648-01
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les aiguilles sont disponibles avec un calibre 25s avec une petite embase pour seringues de 2,5 à 100 οl, une large embase pour seringues de 250 οl et plus et une embase en métal pour seringues TLL.
Six aiguilles par boîte.
Spécification
Autoclavable | |
1,97 in | |
Pointe arrondie / carrée amovible |
25s G | |
Aiguille de seringue de rechange | |
Seringues pour vanne d’injection HPLC Waters U6K |