Learn More
Hamilton™ Seringues pour échantillonneur automatique 500 GC Clarus et système automatique Perkin Elmer Microliter™
Conçues pour une utilisation avec les échantillonneurs automatiques de chromatographie en phase gazeuse (GC) Clarus 500 et le système automatique Perkin Elmer
Marque: Hamilton™ 88040
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Seringue Microliter avec piston en acier inox assemblé à la main sur le corps en verre et conçue pour l’échantillonnage de liquides. La seringue a un embout d’aiguille fixe (N). Disponible en 5 μl.
- Aiguille à pointe arrondie pour une utilisation avec les vannes d’injection HPLC et le pipetage d’échantillons
- Embout : aiguille fixe (N)
- Pour les seringues à faible volume
- Les aiguilles sont soudées dans le corps en verre de la seringue au point correspondant au repère de graduation zéro
- Le volume mort est limité au volume interne de l’aiguille
- Non autoclavable
- Le calibre de l’aiguille est déterminé par le volume de la seringue et ne peut être choisi par l’utilisateur.
Spécification
Non autoclavable | |
0,014 in | |
0,17 mm | |
0,26 in | |
6,6 mm | |
2,75 in | |
69,9 mm | |
2000°psi | |
50°C | |
75 N | |
Chaque | |
Arrondi | |
Soudé |
Verre borosilicaté (cylindre), Acier inoxydable (piston) | |
0,0065 in | |
0,018 in | |
0,343 mm | |
0,46 mm | |
2,75 in | |
Seringue Microliter | |
122°F | |
50°F | |
10°C | |
5 μl | |
GC Autosystem PerkinElmer et Clarus 500 |