Learn More
Hamilton™ Seringues pour échantillonneur automatique 500 GC Clarus et système automatique Perkin Elmer Microliter™
Conçues pour une utilisation avec les échantillonneurs automatiques de chromatographie en phase gazeuse (GC) Clarus 500 et le système automatique Perkin Elmer
133.00€ - 166.00€
Spécification
Autoclavable | Non autoclavable |
---|---|
Matériau | Verre borosilicaté (cylindre), Acier inoxydable (piston) |
Diamètre (impériale) interne | 0,014 in |
Diamètre (impériale) externe | 0,26 in |
Diamètre (métrique) interne | 0,343 mm |
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) de l’aiguille intérieure | Diamètre (impériale) de l’aiguille extérieure | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) de l’aiguille intérieure | Diamètre (impériale) de l’aiguille extérieure | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10518163
|
Hamilton™
88035 |
0,0183 in | 0,025 in |
166.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10733307
|
Hamilton™
88040 |
0,0065 in | 0,018 in |
133.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Seringue Microliter avec piston en acier inox assemblé à la main sur le corps en verre et conçue pour l’échantillonnage de liquides. La seringue a un embout d’aiguille fixe (N). Disponible en 5 μl.
- Aiguille à pointe arrondie pour une utilisation avec les vannes d’injection HPLC et le pipetage d’échantillons
- Embout : aiguille fixe (N)
- Pour les seringues à faible volume
- Les aiguilles sont soudées dans le corps en verre de la seringue au point correspondant au repère de graduation zéro
- Le volume mort est limité au volume interne de l’aiguille
- Non autoclavable
- Le calibre de l’aiguille est déterminé par le volume de la seringue et ne peut être choisi par l’utilisateur.
Spécification
Non autoclavable | |
0,014 in | |
0,343 mm | |
2,75 in | |
69,9 mm | |
2000°psi | |
50°C | |
75 N | |
Chaque | |
Arrondi | |
Soudé |
Verre borosilicaté (cylindre), Acier inoxydable (piston) | |
0,26 in | |
6,6 mm | |
2,75 in | |
Seringue Microliter | |
122°F | |
50°F | |
10°C | |
5 μl | |
GC Autosystem PerkinElmer et Clarus 500 |